Läs mer
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Huvoverall IC 193 B WH DS
BIOPHARMA
Produktkod. 17762309
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
17762309 3X-large Paket med 20
17712309 Liten Paket med 20
17722309 Intermediär Paket med 20
17732309 Betydande Paket med 20
17742309 X-large Paket med 20
17752309 2X-large Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17762309 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15505028
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rent bearbetade och gamma-steriliserade overaller som har integrerade overkängor med halkskyddsmedel Gripper™ enda
  • Renbearbetad och gamma-steriliserad
  • Huvan passar en medicinsk mask och har fästa knytband
  • Ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och ofarliga vattenbaserade lätta vätskestänk
  • Andningsbar och låg ludd
  • Förpackningssystemet fungerar som ett nyckelelement för att minska risken för kontaminering vid överföring av kläder till rena områden
  • Används vanligtvis i renrum inom bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsförädling, kosmetikaindustrin, såväl som i andra kritiska eller kontrollerade miljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek 3X-large
Kön Unisex
Material HDPE
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk på baksidan
Ankel stil Bifogade stövlar
Manschettstil Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Bunden
Tillbaka stil Resår i midjan baktill
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-certifierad enligt förordning (EU) 2016/425_ Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 5-B och 6-B; EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering) Lämplig för användning i GMP klass A/B