Läs mer
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Huvoverall IC 193 B WH DS
BIOPHARMA
Produktkod. p-7227754
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 17712309
Brand: DuPont™ D15504971
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rent bearbetade och gamma-steriliserade overaller som har integrerade overkängor med halkskyddsmedel Gripper™ enda
  • Renbearbetad och gamma-steriliserad
  • Huvan passar en medicinsk mask och har fästa knytband
  • Ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och ofarliga vattenbaserade lätta vätskestänk
  • Andningsbar och låg ludd
  • Förpackningssystemet fungerar som ett nyckelelement för att minska risken för kontaminering vid överföring av kläder till rena områden
  • Används vanligtvis i renrum inom bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsförädling, kosmetikaindustrin, såväl som i andra kritiska eller kontrollerade miljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek Liten
Kön Unisex
Material HDPE
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk på baksidan
Ankel stil Bifogade stövlar
Manschettstil Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Bunden
Tillbaka stil Resår i midjan baktill
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-certifierad enligt förordning (EU) 2016/425_ Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 5-B och 6-B; EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering) Lämplig för användning i GMP klass A/B