Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 270B WS Labbrockar, sterila, dubbelpåsade
Beskrivning
- Renbearbetad och gamma-steriliserad
- Bundna invändiga sömmar
- Tunnelerad resår vid handleder
- Snäppstängning fram för enkel på- och avtagning
Tyvek™ IsoClean™ ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Tillverkad av högdensitetspolyeten med en patenterad snabbspinningsprocess Tyvek™ IsoClean™ ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och icke-farliga lätta vätskestänk. Tyvek™ IsoClean™ andas också och har låg ludd.
Tyvek™ IsoClean™ tillbehör (tillvalskod WS) har steriliserats med gammastrålning. De är vikta för att underlätta aseptisk påtagning och förpackade i en ISO klass 5 renrum. Alla DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterila tillbehör (tillvalskod WS) är förpackade i ett förpackningssystem med dubbla barriärer, bestående av en inre och yttre renrumspåse som är lätt att riva. Förpackningssystemet fungerar som ett nyckelelement för att minska risken för kontaminering vid överföring av kläder till rena områden. Tillbehören är individuellt förpackade och samlade i en ytterpåse.
Plagg och tillbehör gjorda av steril Tyvek™ IsoClean™ används vanligtvis i renrum inom sjukhusapotek, bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsindustrin, kosmetikaindustrin samt i andra kritiska eller kontrollerade miljöer.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Labbrock för kontrollerade miljöer |