Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 270B WS Labbrockar, sterila, dubbelpåsade
BIOPHARMA
Produktkod. 17899313
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17899313 Liten Paket med 30
17819323 Intermediär Paket med 30
17879323 Betydande Paket med 30
17859323 X-large -
17879313 - Paket med 30
17869313 3X-large Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17899313 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15560759
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4788.60 SEK
    3199.28 SEK / Paket med 30
    Save 1589.32 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Gamma-steriliserade labbrockar med bunden hals är asepcialt vikta och har bundna invändiga sömmar, tunnelformade vid handleder och en snäppstängning framtill.
  • Renbearbetad och gamma-steriliserad
  • Bundna invändiga sömmar
  • Tunnelerad resår vid handleder
  • Snäppstängning fram för enkel på- och avtagning
Tyvek™ IsoClean™ ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Tillverkad av högdensitetspolyeten med en patenterad snabbspinningsprocess Tyvek™ IsoClean™ ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och icke-farliga lätta vätskestänk. Tyvek™ IsoClean™ andas också och har låg ludd.
Tyvek™ IsoClean™ tillbehör (tillvalskod WS) har steriliserats med gammastrålning. De är vikta för att underlätta aseptisk påtagning och förpackade i en ISO klass 5 renrum. Alla DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterila tillbehör (tillvalskod WS) är förpackade i ett förpackningssystem med dubbla barriärer, bestående av en inre och yttre renrumspåse som är lätt att riva. Förpackningssystemet fungerar som ett nyckelelement för att minska risken för kontaminering vid överföring av kläder till rena områden. Tillbehören är individuellt förpackade och samlade i en ytterpåse.
Plagg och tillbehör gjorda av steril Tyvek™ IsoClean™ används vanligtvis i renrum inom sjukhusapotek, bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsindustrin, kosmetikaindustrin samt i andra kritiska eller kontrollerade miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för kontrollerade miljöer
Storlek Liten
Kön Unisex
Material HDPE
Färg Vitt
Förslutningstyp Snaps
Manschettstil Elastisk
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Motstånd Partiklar, Lätt flytande stänk
Antal fickor Hold (Håll)
Latexfri Ja