Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 458B WS Stövelskydd, steril, dubbelpåsad
BIOPHARMA
Produktkod. 17849333
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17849333 X-large Paket med 100
17829333 Liten Paket med 100
17809333 Intermediär Paket med 100
17839333 Betydande Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17849333 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15560757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3461.33 SEK
    2713.34 SEK / Paket med 100
    Save 747.99 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Gamma-steriliserade stövelskydd är aseptiskt vikta och har täckt elastisk benöppning, ankelband, halkskyddad sula och bundna invändiga sömmar.
  • Gamma-steriliserad
  • Bundna invändiga sömmar
  • Tunnelerad resår vid smalbenet och anklarna
  • Ankelband
  • Gripper™ sulor ger förbättrad halkskydd och robusthet
Tyvek™ IsoClean™ ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Tillverkad av högdensitetspolyeten med en patenterad snabbspinningsprocess Tyvek™ IsoClean™ ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och icke-farliga lätta vätskestänk. Tyvek™ IsoClean™ andas också och har låg ludd.
Tyvek™ IsoClean™ tillbehör (tillvalskod WS) har steriliserats med gammastrålning. De är vikta för att underlätta aseptisk påtagning och förpackade i en ISO klass 5 renrum. Alla DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterila tillbehör (tillvalskod WS) är förpackade i ett förpackningssystem med dubbla barriärer, bestående av en inre och yttre renrumspåse som är lätt att riva. Förpackningssystemet fungerar som ett nyckelelement för att minska risken för kontaminering vid överföring av kläder till rena områden. Tillbehören är individuellt förpackade och samlade i en ytterpåse.
Plagg och tillbehör gjorda av steril Tyvek™ IsoClean™ används vanligtvis i renrum inom sjukhusapotek, bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsindustrin, kosmetikaindustrin samt i andra kritiska eller kontrollerade miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek X-large
Material HDPE
Latexfri Ja
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Elastisk topp med ankelband
Sula Typ Antisladd
Motstånd Torra partiklar, Stänk
Produkttyp Stövelskydd i kontrollerade miljöer