Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 458B WS Stövelskydd, steril, dubbelpåsad
BIOPHARMA
Produktkod. p-7250541
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 17829333
Brand: DuPont™ D15560754
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gamma-steriliserade stövelskydd är aseptiskt vikta och har täckt elastisk benöppning, ankelband, halkskyddad sula och bundna invändiga sömmar.
  • Gamma-steriliserad
  • Bundna invändiga sömmar
  • Tunnelerad resår vid smalbenet och anklarna
  • Ankelband
  • Gripper™ sulor ger förbättrad halkskydd och robusthet
Tyvek™ IsoClean™ ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Tillverkad av högdensitetspolyeten med en patenterad snabbspinningsprocess Tyvek™ IsoClean™ ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och icke-farliga lätta vätskestänk. Tyvek™ IsoClean™ andas också och har låg ludd.
Tyvek™ IsoClean™ tillbehör (tillvalskod WS) har steriliserats med gammastrålning. De är vikta för att underlätta aseptisk påtagning och förpackade i en ISO klass 5 renrum. Alla DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterila tillbehör (tillvalskod WS) är förpackade i ett förpackningssystem med dubbla barriärer, bestående av en inre och yttre renrumspåse som är lätt att riva. Förpackningssystemet fungerar som ett nyckelelement för att minska risken för kontaminering vid överföring av kläder till rena områden. Tillbehören är individuellt förpackade och samlade i en ytterpåse.
Plagg och tillbehör gjorda av steril Tyvek™ IsoClean™ används vanligtvis i renrum inom sjukhusapotek, bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsindustrin, kosmetikaindustrin samt i andra kritiska eller kontrollerade miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Liten
Material HDPE
Latexfri Ja
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Elastisk topp med ankelband
Sula Typ Antisladd
Motstånd Torra partiklar, Stänk
Produkttyp Stövelskydd i kontrollerade miljöer