Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 689B WS Huva med integrerad mask, steril, dubbelpåsad
Beskrivning
- Med bifogad mask och knytband för justerbar passform i bröstområdet
- Finns i vitt och i en storlek
- Gamma-steriliserad och dubbelpåsad
- Bundna invändiga sömmar
- Inbunden ansiktsöppning för låg partikelavgivning
Tyvek™ IsoClean™ ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Tillverkad av högdensitetspolyeten med en patenterad snabbspinningsprocess. Tyvek™ IsoClean™ ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och icke-farliga vattenbaserade lätta vätskestänk. Tyvek™ IsoClean™ andas också och har låg ludd.
Tyvek™ IsoClean™ WS-tillbehör har steriliserats med gammastrålning. De är vikta för att underlätta aseptisk påtagning och förpackade i en ISO klass 5 renrum. Alla DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterila tillbehör (tillvalskod WS) är förpackade i ett förpackningssystem med dubbla barriärer, bestående av en inre och yttre renrumspåse som är lätt att riva. Förpackningssystemet fungerar som ett nyckelelement för att minska risken för kontaminering vid överföring av kläder till rena områden. Tillbehören är individuellt dubbelpackade.
Plagg och tillbehör gjorda av steril Tyvek™ IsoClean™ används vanligtvis i renrum inom sjukhusapotek, bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsindustrin, kosmetikaindustrin samt i andra kritiska eller kontrollerade miljöer.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsansiktsmask |
| Färg | Vitt |
| Fästtyp | Slipsar |
| Material | HDPE |
| Storlek | One Size |
| Sterilitet | Sterila |
| Stil | Plisserad |
| Renrumsklass | Klass 100 (ISO 5) |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Latexfri | Ja |