Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 729S WS Bouffant, steril, dubbelpåsad
BIOPHARMA
Produktkod. 17839313
Change view
Storlek:
One Size
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17839313 One Size Paket med 250
1 options
Produktkod. 17839313 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15560766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5340.33 SEK
    3838.51 SEK / Paket med 250
    Save 1501.82 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Gamma-steriliserad bouffant med ett elastiskt pannband.
  • Finns i vitt och i en storlek
  • Gamma-steriliserad
  • Elastiskt pannband
Tyvek™ IsoClean™ ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Tillverkad av högdensitetspolyeten med en patenterad snabbspinningsprocess Tyvek™ IsoClean™ ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och icke-farliga lätta vätskestänk. Tyvek™ IsoClean™ andas också och har låg ludd.
Tyvek™ IsoClean™ tillbehör (tillvalskod WS) har steriliserats med gammastrålning. De är vikta för att underlätta aseptisk påtagning och förpackade i en ISO klass 5 renrum. Alla DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterila tillbehör (tillvalskod WS) är förpackade i ett förpackningssystem med dubbla barriärer, bestående av en inre och yttre renrumspåse som är lätt att riva. Förpackningssystemet fungerar som ett nyckelelement för att minska risken för kontaminering vid överföring av kläder till rena områden. Tillbehören är individuellt förpackade och samlade i en ytterpåse.
Plagg och tillbehör gjorda av steril Tyvek™ IsoClean™ används vanligtvis i renrum inom sjukhusapotek, bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsindustrin, kosmetikaindustrin samt i andra kritiska eller kontrollerade miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrum Bouffant
Storlek One Size
Material HDPE
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Latexfri Ja
Modell D15560766
Sterilitet Sterila
Inkluderar Bouffant med elastiskt pannband
Konstruktion Gamma-steriliserad
För användning med (applikation) Miljöer inklusive partiklar, mikroorganismer och ofarlig lätt vätskestänk
Motstånd Partikel, stänk