Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC183B TS Overall, steril, dubbelpåsad
BIOPHARMA
Produktkod. 17849413
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 17849413
Brand: DuPont™ D15560737
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gammasteriliserade overaller utan huva är aseptiskt vikta och har bundna invändiga sömmar, tunnelförsedd resår vid handleder och vrister, resår i midjan baktill, Tyvek™ täckta elastiska tumöglor och en stormklaff.
  • Gamma-steriliserad
  • Bundna invändiga sömmar
  • Resår i midjan bak för bra passform
  • Tyvek™ täckta elastiska tumöglor
  • Tunnelförsedd resår vid handleder och vrister
  • Dragkedja framtill
  • Stormklaff
  • Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort
  • Tillverkad av högdensitetspolyeten med en patenterad snabbspinningsprocess
  • Ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och ofarliga vattenbaserade lätta vätskestänk
  • Andningsbar och låg ludd
  • Steriliserad genom gammastrålning
  • Vikas för att underlätta aseptisk påtagning och förpackad i en ISO klass 5 renrum
  • Förpackad i ett dubbelbarriärförpackningssystem, bestående av en inre och yttre renrumspåse som är lätt att riva
  • Förpackningssystemet fungerar som ett nyckelelement för att minska risken för kontaminering vid överföring av kläder till rena områden
  • Används vanligtvis i renrum inom sjukhusapotek, bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsindustrin, kosmetikaindustrin samt i andra kritiska eller kontrollerade miljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek 3X-large
Kön Unisex
Material Tyvek
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Krage
Huva typ Utan huvor
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Bunden
Sterilitet Sterila
Motstånd Partikel
Latexfri Ja
Modell D15560