Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC183B TS Overall, steril, dubbelpåsad
BIOPHARMA
Produktkod. 17859413
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17859413 2X-large Paket med 25
17889413 Liten -
17869403 Intermediär Paket med 25
17819413 Betydande Paket med 25
17829413 X-large Paket med 25
17849413 3X-large Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17859413 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15560736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5267.46 SEK
    2812.85 SEK / Paket med 25
    Save 2454.61 SEK
    46% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Gammasteriliserade overaller utan huva är aseptiskt vikta och har bundna invändiga sömmar, tunnelförsedd resår vid handleder och vrister, resår i midjan baktill, Tyvek™ täckta elastiska tumöglor och en stormklaff.
  • Gamma-steriliserad
  • Bundna invändiga sömmar
  • Resår i midjan bak för bra passform
  • Tyvek™ täckta elastiska tumöglor
  • Tunnelförsedd resår vid handleder och vrister
  • Dragkedja framtill
  • Stormklaff
  • Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort
  • Tillverkad av högdensitetspolyeten med en patenterad snabbspinningsprocess
  • Ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och ofarliga vattenbaserade lätta vätskestänk
  • Andningsbar och låg ludd
  • Steriliserad genom gammastrålning
  • Vikas för att underlätta aseptisk påtagning och förpackad i en ISO klass 5 renrum
  • Förpackad i ett dubbelbarriärförpackningssystem, bestående av en inre och yttre renrumspåse som är lätt att riva
  • Förpackningssystemet fungerar som ett nyckelelement för att minska risken för kontaminering vid överföring av kläder till rena områden
  • Används vanligtvis i renrum inom sjukhusapotek, bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsindustrin, kosmetikaindustrin samt i andra kritiska eller kontrollerade miljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Material Tyvek
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Kragade
Huva typ Avhuva
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Bunden
Sterilitet Sterila
Motstånd Partikel
Latexfri Ja
Modell D15560