Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC193B TS Overall, steril, dubbelpåsad
BIOPHARMA
Produktkod. 17839413
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17839413 X-large Paket med 20
17809413 Liten Paket med 20
17899403 Intermediär Paket med 20
17889403 Betydande Paket med 20
17879413 2X-large Paket med 20
17869413 3X-large Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17839413 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15560746
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5600.58 SEK
    3319.02 SEK / Paket med 20
    Save 2281.56 SEK
    40% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Gammasteriliserade overaller med huva är aseptiskt vikta och har bundna invändiga sömmar, integrerade overkängor med halkskyddad sula, tunnelerad resår vid handleder och vrister, resår i midjan baktill, Tyvek™ täckta elastiska tumöglor och en stormklaff.
  • Gamma-steriliserad
  • Bundna invändiga sömmar
  • Resår i midjan bak för bra passform
  • Tyvek™ täckta elastiska tumöglor
  • Tunnelförsedd resår vid handleder och vrister
  • Dragkedja framtill
  • Stormklaff
  • Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort
  • Tillverkad av högdensitetspolyeten med en patenterad snabbspinningsprocess
  • Ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och ofarliga vattenbaserade lätta vätskestänk
  • Andningsbar och låg ludd
  • Steriliserad genom gammastrålning
  • Vikas för att underlätta aseptisk påtagning och förpackad i en ISO klass 5 renrum
  • Förpackad i ett dubbelbarriärförpackningssystem, bestående av en inre och yttre renrumspåse som är lätt att riva
  • Förpackningssystemet fungerar som ett nyckelelement för att minska risken för kontaminering vid överföring av kläder till rena områden
  • Används vanligtvis i renrum inom sjukhusapotek, bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsindustrin, kosmetikaindustrin samt i andra kritiska eller kontrollerade miljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek X-large
Kön Unisex
Material Tyvek
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Fästa stövlar
Manschettstil Finger Loops
Hals stil Med huva
Huva typ Bifogat
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Bunden
Sterilitet Sterila
Motstånd Partikel
Latexfri Ja
Modell D15560