Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC193B TS Overall, steril, dubbelpåsad
Description
- Gamma-steriliserad
- Bundna invändiga sömmar
- Resår i midjan bak för bra passform
- Tyvek™ täckta elastiska tumöglor
- Tunnelförsedd resår vid handleder och vrister
- Dragkedja framtill
- Stormklaff
- Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort
- Tillverkad av högdensitetspolyeten med en patenterad snabbspinningsprocess
- Ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och ofarliga vattenbaserade lätta vätskestänk
- Andningsbar och låg ludd
- Steriliserad genom gammastrålning
- Vikas för att underlätta aseptisk påtagning och förpackad i en ISO klass 5 renrum
- Förpackad i ett dubbelbarriärförpackningssystem, bestående av en inre och yttre renrumspåse som är lätt att riva
- Förpackningssystemet fungerar som ett nyckelelement för att minska risken för kontaminering vid överföring av kläder till rena områden
- Används vanligtvis i renrum inom sjukhusapotek, bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsindustrin, kosmetikaindustrin samt i andra kritiska eller kontrollerade miljöer
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Renrums-overaller |
| Storlek | Betydande |
| Kön | Unisex |
| Material | Tyvek |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Fästa stövlar |
| Manschettstil | Finger Loops |
| Hals stil | Med huva |
| Show More |