Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC501B WS-hylsa, steril, dubbelpåsad
BIOPHARMA
Produktkod. 17839323
Change view
Längd (metrisk):
45 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
17839323 45 cm Paket med 100
1 options
Produktkod. 17839323 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15560753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2420.33 SEK
    1619.53 SEK / Paket med 100
    Save 800.80 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gamma-steriliserad hylsa är särskilt vikt och har bundna invändiga sömmar och tunnelerad resår vid handled och biceps.
  • 45 cm lång ärm finns i vitt och i en storlek
  • Gamma-steriliserad
  • Bundna sömmar
  • Tunnelerad resår vid handled och biceps.
Tyvek™ IsoClean™ ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Tillverkad av högdensitetspolyeten med en patenterad snabbspinningsprocess Tyvek™ IsoClean™ ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och icke-farliga lätta vätskestänk. Tyvek™ IsoClean™ andas också och har låg ludd.
Tyvek™ IsoClean™ tillbehör (tillvalskod WS) har steriliserats med gammastrålning. De är vikta för att underlätta aseptisk påtagning och förpackade i en ISO klass 5 renrum. Alla DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterila tillbehör (tillvalskod WS) är förpackade i ett förpackningssystem med dubbla barriärer, bestående av en inre och yttre renrumspåse som är lätt att riva. Förpackningssystemet fungerar som ett nyckelelement för att minska risken för kontaminering vid överföring av kläder till rena områden. Tillbehören är individuellt förpackade och samlade i en ytterpåse.
Plagg och tillbehör gjorda av steril Tyvek™ IsoClean™ används vanligtvis i renrum inom sjukhusapotek, bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsindustrin, kosmetikaindustrin samt i andra kritiska eller kontrollerade miljöer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
Konstruktion Gamma-steriliserade, bundna invändiga sömmar, tunnelförsedd resår vid handled och biceps, aseptiskt vikta
Produkttyp Sleeve för kontrollerad miljö
Material HDPE
Färg Vitt
Sterilitet Sterila
Disponibel Engångsbruk
Förslutningstyp Elastiska ändar
Sömtyp Bunden
Latexfri Ja
Modell D15560753
Längd (metrisk) 45 cm