Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Halkskyddande skoskydd
Produktkod. 16428363 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16428363 Betydande
16438363 Intermediär
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16428363 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15531632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.03 SEK
    1516.23 SEK / Paket med 100
    Save 388.80 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Tillverkad av högdensitetspolyeten, Tyvek™ IsoClean™ ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och icke-farliga lätta vätskestänk.
  • Gripper™ sulor ger förbättrad halkskydd och robusthet
  • Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort
  • li>Lämplig för användning i GMP klass C/D (ISO Klass 6-9) rena rum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Betydande
Färg Vitt
Sterilitet Icke-steril
Modell IC451S00
Sömtyp Serged
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126