Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Halkskyddande skoskydd
Produktkod. p-7228551 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
Produktkod. 16428363
Brand: DuPont™ D15531632
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högdensitetspolyeten, Tyvek™ IsoClean™ ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och icke-farliga lätta vätskestänk.
  • Gripper™ sulor ger förbättrad halkskydd och robusthet
  • Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort
  • li>Lämplig för användning i GMP klass C/D (ISO Klass 6-9) rena rum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Betydande
Färg Vitt
Sterilitet Icke-steril
Modell IC451S00
Sömtyp Serged
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126