Läs mer
DuPont™ Tyvek 400 Dubbel
Produktkod. 15358354 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15358354
Brand: DuPont™ D14809610
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. DuPont™ Tyvek™ 400 Dual Hooded Coverall är genomsläpplig för både luft och vattenånga, men avvisar ändå vattenbaserade vätskor och aerosoler. Den erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer ner till 1 mikron i storlek.
  • Overall med 3-delad huva
  • Tyvek™ framtill och stor andas SMS tillbaka
  • Sydda utvändiga sömmar
  • Elastiska handleder, vrister och ansikte
  • Resår i midjan (insydd)
  • Tyvek™ dragkedja och klaff
  • Vitt
  • Antistatisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Intermediär
Material Tyvek, SMS
Färg Vitt
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd
Skyddsklass Kategori III, Typ 5 och 6
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 1149-5
Storlek (metrisk) bröst 92 till 100 cm