Läs mer
DuPont™ Tyvek 400 Dubbel
Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Description
- Overall med 3-delad huva
- Tyvek™ framtill och stor andas SMS tillbaka
- Sydda utvändiga sömmar
- Elastiska handleder, vrister och ansikte
- Resår i midjan (insydd)
- Tyvek™ dragkedja och klaff
- Vitt
- Antistatisk
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | 2X-large |
| Material | Tyvek, SMS |
| Färg | Vitt |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | Elastisk |
| Förslutningstyp | Dragkedja med stormklaff |
| Show More |