Läs mer
DuPont™ Tyvek 400 Dubbel
Produktkod. p-8008014 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15348354 Liten Paket med 100
15358354 Intermediär Paket med 100
15368354 Betydande Paket med 100
15378354 X-large Paket med 100
15388354 2X-large Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15348354 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D14809606
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. DuPont™ Tyvek™ 400 Dual Hooded Coverall är genomsläpplig för både luft och vattenånga, men avvisar ändå vattenbaserade vätskor och aerosoler. Den erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer ner till 1 mikron i storlek.
  • Overall med 3-delad huva
  • Tyvek™ framtill och stor andas SMS tillbaka
  • Sydda utvändiga sömmar
  • Elastiska handleder, vrister och ansikte
  • Resår i midjan (insydd)
  • Tyvek™ dragkedja och klaff
  • Vitt
  • Antistatisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Liten
Material Tyvek, SMS
Färg Vitt
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd
Skyddsklass Kategori III, Typ 5 och 6
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 1149-5
Storlek (metrisk) bröst 84 till 92 cm