Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Huvoverall Blå
Beskrivning
- Overall med 3-delad huva för optimal passform mot huvud och ansikte vid vändning.
- Ergonomisk-skyddande design.
- Sydda utvändiga sömmar.
- Elastiska handleder, vrister och ansikte.
- Resår i midjan (limmad).
- Stor dragkedja som är lätt att greppa.
- Robust men ändå lätt (<180 g per plagg).
- Rymlig grenyta för rörelsefrihet.
- Ultralågt ludd och antistatiskt behandlad.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | Intermediär |
| Material | HDPE |
| Färg | Blått |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | Elastisk |
| Förslutningstyp | Dragkedja med stormklaff |
| Visa mer |