Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Huvoverall Blå
Produktkod. 15128814
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15128814 Betydande Paket med 100
15108814 Intermediär Paket med 100
15118814 X-large Paket med 100
15138814 2X-large Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15128814 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D14936723
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14141.99 SEK
    11968.04 SEK / Paket med 100
    Save 2173.95 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
De Tyvek™ 500 Xpert Hooded Coverall är sammansatt av blixtspunnen HDPE. 3-delad huva ger optimal passform till huvudet och ansiktet när du vänder dig medan ett stort grenområde ger rörelsefrihet.
  • Overall med 3-delad huva för optimal passform mot huvud och ansikte vid vändning.
  • Ergonomisk-skyddande design.
  • Sydda utvändiga sömmar.
  • Elastiska handleder, vrister och ansikte.
  • Resår i midjan (limmad).
  • Stor dragkedja som är lätt att greppa.
  • Robust men ändå lätt (<180 g per plagg).
  • Rymlig grenyta för rörelsefrihet.
  • Ultralågt ludd och antistatiskt behandlad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Betydande
Material HDPE
Färg Blått
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd
Skyddsklass Kategori III, Typ 5 och 6
Motstånd Abrasion
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Storlek (metrisk) bröst 100 till 108 cm