Läs mer
Keystone Cleanroom Products Tyvek/PE Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17891051 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
107 x 35,6 cm (42 x 14 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
17891051 107 x 35,6 cm (42 x 14 tum) Paket med 250
1 options
Produktkod. 17891051 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer BBTMGTVK1442
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tyvek Avdragbar ångsterilisering i kontinuerlig form ger en barriär från mikrobiell kontaminering.
  • Utmärkt val för utrustningsdelar som är tunga, har vassa kanter eller förpackningar som kräver ytdesinfektion efter sterilisering
  • Tyvek™ /Polyesterbaserad flexibel film är luddfri, fukt- och punkteringsbeständig, extremt seg och designad för att autoklaveras
  • De Tyvek™ sidan erbjuder hög andningsförmåga samtidigt som den ger en utmärkt barriär mot mikrobiell kontaminering
  • Den genomskinliga filmsidan erbjuder utmärkt klarhet tillsammans med styrka och hållbarhet
  • Bör värmeförseglas stängd med en valideringsbar impuls eller kontinuerligt bandvärmeförseglare
  • Varje påse har en KLASS A-processindikator, som ändras från rosa till mörkbrun när den utsätts för ånga
  • När de avdragbara tätningarna öppnas genereras praktiskt taget inga luftburna partiklar
  • Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
  • Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
  • Fungerar med både Impulse och Continuous Band Sealers
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad COC
Förslutningstyp Värmeförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Temperaturområde (engelska) <250 °F
Temperaturområde (metriskt) <125 °C
Tjocklek (engelska) 8 mil
Mått (L x B) 107 x 35,6 cm (42 x 14 tum)
Längd (engelska) 42 tum.
Bredd (engelska) 14 tum
Produkttyp Autoklavpåse
Kapacitet (engelska) 558 oz.
Kapacitet (metrisk) 16.5 L
Längd (metrisk) 106.7 cm
Bredd (metrisk) 35.6 cm
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm