Läs mer
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Avdragbar ångsterilisering i kontinuerlig form
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Beskrivning
- Idealisk för utrustningsdelar som är tunga, har vassa kanter eller för när förpackning kräver ytsanering efter sterilisering
- Tillverkad av DuPont Tyvek™ och en polyesterbaserad flexibel film som är designad för att autoklaveras
- Slangen är luddfri, extremt seg, fukt- och punkteringsbeständig
- Tyvek™ sidan erbjuder hög andningsförmåga samtidigt som den ger en utmärkt barriär mot mikrobiell kontaminering
- Genomskinlig filmsida erbjuder utmärkt klarhet tillsammans med styrka och hållbarhet
- Presenteras på en ren plastkärna för att minimera eventuellt införande av cellulosapartiklar
- Bör värmeförseglas stängd med en valideringsbar impuls eller kontinuerligt bandvärmeförseglare. Kan tejpas stängs vid behov.
- Inga luftburna partiklar genereras när de avdragbara tätningarna öppnas
- Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
- Avdragbara tätningar underlättar god aseptisk teknik och presentation av steriliserat innehåll
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance (COC) |
| Förslutningstyp | Värmeförsegling eller tejp |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Mått (L x B) | 500 fot x 6 tum. |
| Visa mer |