Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 500 laboratorierockar tryckknappar
Produktkod. 11742594 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11742594 Betydande Paket med 50
15541362 Intermediär Paket med 10
15531362 X-large Paket med 10
11752594 2X-large Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11742594 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13396069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4736.55 SEK
    3512.59 SEK / Paket med 50
    Save 1223.96 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Erbjuder förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen, fina partiklar och fibrer. Andra funktioner inkluderar ultralåg ludd och antistatiskt behandlad.
  • Silikon ej tillsatt
  • Sydda invändiga sömmar
  • 3 fickor och 5 tryckknappar
  • Består av flashspunnen högdensitetspolyeten
  • Ger en idébalans mellan skydd, hållbarhet och komfort
  • Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler
  • Tillämpningar inkluderar läkemedelshantering, kemikalieskydd, bly- och asbestsanering/sanering, allmänt underhåll/drift, spraymålning och allmän sanering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemikalieresistent laboratorierock
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material HDPE
Förslutningstyp Tryckknappar
Disponibel Begränsad användning
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier