Beskrivning
- Silikon ej tillsatt
- Sydda invändiga sömmar
- 3 fickor och 5 tryckknappar
- Består av flashspunnen högdensitetspolyeten
- Ger en idébalans mellan skydd, hållbarhet och komfort
- Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler
- Tillämpningar inkluderar läkemedelshantering, kemikalieskydd, bly- och asbestsanering/sanering, allmänt underhåll/drift, spraymålning och allmän sanering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemikalieresistent laboratorierock |
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Tryckknappar |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Motstånd | Kemikalier |
| Antal fickor | 3 |
| Visa mer |