Läs mer
DuPont™ Tyvek™ Labbrockar, dragkedja
Beskrivning
- Silikon ej tillsatt
- Med krage, dragkedja och 2 fickor
- Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men avvisar ändå vattenbaserade vätskor och aerosoler
- Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek), är ultralågt luddande och antistatiskt behandlad
- Tillämpningar inkluderar läkemedelshantering, kemikalieskydd, bly- och asbestsanering/sanering, allmänt underhåll/drift, spraymålning och allmän sanering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemikalieresistent laboratorierock |
| Kön | Unisex |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Motstånd | Kemikalier |
| För användning med (applikation) | Läkemedel, rensning/sanering av bly och asbest, allmänt underhåll/drift, spraymålning, sanering |