Läs mer
DuPont™ Tyvek™ Labbrockar, dragkedja
Produktkod. 11925864 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11925864 Betydande -
12332249 - -
11915864 - -
11723123 Liten Paket med 50
12362249 2X-large Paket med 10
12352249 X-large Paket med 10
11772594 X-large Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11925864 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13398951
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4981.19 SEK
    3438.99 SEK / Paket med 50
    Save 1542.20 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen. Labbrockar är sammansatta av blixtspunnen högdensitetspolyeten, vilket ger en bra balans mellan skydd, hållbarhet och komfort.
  • Silikon ej tillsatt
  • Med krage, dragkedja och 2 fickor
  • Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men avvisar ändå vattenbaserade vätskor och aerosoler
  • Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek), är ultralågt luddande och antistatiskt behandlad
  • Tillämpningar inkluderar läkemedelshantering, kemikalieskydd, bly- och asbestsanering/sanering, allmänt underhåll/drift, spraymålning och allmän sanering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemikalieresistent laboratorierock
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material HDPE
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel Begränsad användning
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier
Antal fickor 2
Sömtyp Sydd, invändig
Certifikat och efterlevnad Antistatisk behandling (EN 1149-5)
För användning med (applikation) Läkemedel, rensning/sanering av bly och asbest, allmänt underhåll/drift, spraymålning, sanering