Läs mer
DuPont™ Tyvek™ Laboratorierock med krage med tryckknappar, inga fickor
Produktkod. 12653690 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Manschettstil:
Elastisk
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Manschettstil Förpackningsstorlek
12653690 Elastisk Paket med 50
1 options
Produktkod. 12653690 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13495990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4179.62 SEK
    3144.40 SEK / Paket med 50
    Save 1035.22 SEK
    24% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen. Labbrocken är sammansatt av blixtspunnen högdensitetspolyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort.
  • Silikon ej tillsatt.
  • Med 5 st tryckknappar.
  • Elastiska ärmslut (ej tunnelförsedda).
  • Sydda invändiga sömmar.
  • Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler.
  • Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek).
  • Ultralågt ludd.
  • Antistatiskt behandlad.
  • Applikationer inkluderar:
    • Läkemedelshantering
    • Kemiskt skydd
    • Bly och asbestminskning/sanering
    • Allmänt underhåll/drift
    • Spraymålning och allmän städning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemikalieresistent laboratorierock
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material HDPE
Färg Vitt
Förslutningstyp Tryckknappar
Manschettstil Elastisk
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier
Stil Under höftlängd
Antal fickor Hold (Håll)
Certifikat och efterlevnad Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425, kemiska skyddskläder för partiell kropp, Kategori III, Typ PB [6-B], EN 14126 (barriär mot smittämnen), antistatisk behandling (EN 1149-1) - på båda sidor
För användning med (applikation) Läkemedel, rensning/sanering av bly och asbest, allmänt underhåll/drift, spraymålning, sanering