Läs mer
DuPont™ Tyvek™ Laboratorierockar med krage med tryckknappar, inga fickor
Handla allt DuPont ProdukterBeskrivning
- Silikon ej tillsatt.
- Med 5 st tryckknappar.
- Elastiska ärmslut (ej tunnelförsedda).
- Sydda invändiga sömmar.
- Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler.
- Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek).
- Ultralågt ludd.
- Antistatiskt behandlad.
- Applikationer inkluderar:
- Läkemedelshantering
- Kemiskt skydd
- Bly och asbestminskning/sanering
- Allmänt underhåll/drift
- Spraymålning och allmän städning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kemikalieresistent labbrock |
| Storlek | X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Tryckknappar |
| Manschettstil | Elastisk |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Motstånd | Kemikalier |
| Visa mer |