Läs mer
DuPont™ Tyvek™ Laboratorierockar med krage med tryckknappar, inga fickor
Produktkod. 12392259 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12392259 Betydande Paket med 10
11733123 2X-large -
12302269 X-large Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12392259 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13398884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    907.75 SEK
    692.41 SEK / Paket med 10
    Save 215.34 SEK
    23% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen. Labbrocken är sammansatt av blixtspunnen högdensitetspolyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort.
  • Silikon ej tillsatt.
  • Med 5 st tryckknappar.
  • Elastiska ärmslut (ej tunnelförsedda).
  • Sydda invändiga sömmar.
  • Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler.
  • Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek).
  • Ultralågt ludd.
  • Antistatiskt behandlad.
  • Applikationer inkluderar:
    • Läkemedelshantering
    • Kemiskt skydd
    • Bly och asbestminskning/sanering
    • Allmänt underhåll/drift
    • Spraymålning och allmän städning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemikalieresistent laboratorierock
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material HDPE
Färg Vitt
Förslutningstyp Tryckknappar
Manschettstil Elastisk
Disponibel Begränsad användning
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier
Stil Under höftlängd
Antal fickor Hold (Håll)
Sömtyp Sydd, invändig
Certifikat och efterlevnad EN 1149-5