Läs mer
DuPont™ Tyvek™ Laboratorierockar med krage med tryckknappar, inga fickor
Produktkod. p-8008017 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11733123
Brand: DuPont™ D13495953
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen. Labbrocken är sammansatt av blixtspunnen högdensitetspolyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort.
  • Silikon ej tillsatt.
  • Med 5 st tryckknappar.
  • Elastiska ärmslut (ej tunnelförsedda).
  • Sydda invändiga sömmar.
  • Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler.
  • Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek).
  • Ultralågt ludd.
  • Antistatiskt behandlad.
  • Applikationer inkluderar:
    • Läkemedelshantering
    • Kemiskt skydd
    • Bly och asbestminskning/sanering
    • Allmänt underhåll/drift
    • Spraymålning och allmän städning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemikalieresistent labbrock
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Material HDPE
Färg Vitt
Förslutningstyp Tryckknappar
Manschettstil Elastisk
Disponibel Begränsad användning
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier
Stil Under höftlång
Antal fickor Hold (Håll)
Sömtyp Sydd, invändig
Certifikat och efterlevnad EN 1149-5