Läs mer
DuPont™ Tychem™ 2000 C Stövelskydd
Produktkod. 11382844 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Universell
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11382844 Universell Paket med 50
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11382844 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13984672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3279.15 SEK
    2250.53 SEK / Paket med 50
    Save 1028.62 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Knälång halkskyddad overkänga med knytband och resår ger förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen.
  • Delvis sydd, dels tejpad
  • Halkskyddad sula
  • Knälång med fixeringsband
  • Gult
  • Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425
  • Kemiska skyddskläder för partiell kropp, kategori III, typ PB [3]
  • EN 14126 (barriär mot smittämnen)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på insidan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
Färg Gult
Sula Typ Halksäker
Sömtyp Delvis sydd, dels tejpad
Inkluderar Fixeringsband
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, Kategori III, Typ PB [3], EN 14126, EN 1149-5
Produkttyp Stövelskydd