Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 ärmar
Produktkod. 11723073
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11723073 Vitt Paket med 200
1 options
Produktkod. 11723073 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13398912
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Speciellt utformad för användning med Tyvek™ kläder. DuPont™ Tyvek™ 500 Sleeves erbjuder förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen.
  • Flash-spunnen HDPE-konstruktion
  • Sydda invändiga sömmar
  • Elastiska öppningar.
  • Blå stygn på överarmen.
  • Vitt
  • PPE kategori 3
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på båda sidor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
Konstruktion Flash-spunnen HDPE
Produkttyp Sleeve för allmänt bruk
Material HDPE
Färg Vitt
Sömtyp Sydd
Manschettstil Elastisk
Certifikat och efterlevnad PPE Kategori 3, EN 1149-5
Längd (metrisk) 500 mm