Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 Byxor
Produktkod. 12623690 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12623690 X-large Paket med 50
11743123 Betydande Paket med 50
12365659 Intermediär Varje
12603700 Intermediär Paket med 50
12693690 2X-large Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12623690 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13395735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3419.69 SEK
    2807.98 SEK / Paket med 50
    Save 611.71 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 09-10-2026
Består av flashspunnen högdensitetspolyeten. DuPont™ Tyvek™ 500 Byxor erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer ner till 1 mikron i storlek.
  • Flash-spunnen HDPE-konstruktion
  • Resår i midjan
  • Sydda sömmar
  • Inga fickor
  • Vitt
  • PPE Kategori I
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på båda sidor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek X-large
Produkttyp Kemikaliebeständiga byxor
Material Flashspunnen HDPE
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad CE-certifierad, EN 1149-5
Midja stil Elastisk
För användning med (applikation) Tillämpningar inkluderar läkemedelshantering, kemiskt skydd, bly- och asbestsanering/sanering, allmänt underhåll/drift, spraymålning och allmän sanering
Objektbeskrivning Invändigt sydd innersöm