Beskrivning
- Flash-spunnen HDPE-konstruktion
- Resår i midjan
- Sydda sömmar
- Inga fickor
- Vitt
- PPE Kategori I
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på båda sidor
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 2X-large |
| Material | Flashspunnen HDPE |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifierad, EN 1149-5 |
| Midja stil | Elastisk |
| För användning med (applikation) | Tillämpningar inkluderar läkemedelshantering, kemiskt skydd, bly- och asbestsanering/sanering, allmänt underhåll/drift, spraymålning och allmän sanering |
| Produkttyp | Kemikaliebeständiga byxor |