Läs mer
DuPont™ Tychem 2000 C Gult Förkläde
Produktkod. 12673680 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Färg:
Gult
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12673680 Gult Paket med 25
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 12673680 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13984657
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Erbjuder förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen. DuPont™ Tychem™ 2000 C Förkläden utnyttjar styrkan av Tyvek och en polymerbarriärbeläggning för att erbjuda genomträngningsbarriärskydd mot ett brett spektrum av oorganiska kemikalier och biologiska faror.
  • Benets längd
  • Med knytband i nacken och midjan
  • Antistatisk behandling
  • Tillämpningar inkluderar stänkskydd eller trycksatt stänkskydd i en mängd olika industriella miljöer, inklusive massa- och papperstillverkning, livsmedelsbearbetning, kemisk bearbetning och läkemedelstillverkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
Färg Gult
Avsluta Polymer barriärbeläggning
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, Kategori III, Typ PB [3], EN 14126, EN 1149-5
Sömtyp Sömlös