Läs mer
DuPont™ Tychem 6000 F Grå Förkläde
Produktkod. 12683680 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Antal per förpackning:
25/Box
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
12683680 25/Box Paket med 25
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 12683680 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13984662
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3315.59 SEK
    2182.21 SEK / Paket med 25
    Save 1133.38 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Erbjuder förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen. DuPont™ Tychem™ 6000 F förkläden är tillverkade av ett lätt och slitstarkt tyg bestående av en proprietär barriärfilm laminerad på ett kraftigt Tyvek underlag.
  • Med hals- och midjeband
  • Antistatisk behandling
  • Utmärkt skydd mot kemisk permeation mot ett brett spektrum av kemikalier
  • Hjälper till att skydda personalen mot många giftiga industriella organiska kemikalier, högkoncentrerade oorganiska kemikalier (även under tryck), partiklar, biologiska faror och vissa kemiska krigsmedel
  • Används för ett brett spektrum av tillämpningar, från sanering efter kemikalieutsläpp, nödsituationer till militära och petrokemiska tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Förkläde
Storlek Universell
Material Tychem
Färg Grå
Konstruktion Kraftig Tyvek substrat laminerat med polymerbarriärfilm
Avsluta Polymer barriärfilm
Inkluderar Knytband i nacken och midjan
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, Kategori III, Typ PB [3], EN 14126, EN 1149-5
Antal per förpackning 25/Box
Förpackningstyp Slumpmässig
Stil Skenbenslängd
Sömtyp Sömlös