Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 Förkläde
Produktkod. 11723093 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Antal per förpackning:
100/kartong
Produktkod. Antal per förpackning
11723093 100/kartong
1 options
Produktkod. 11723093 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13396088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3882.93 SEK
    3070.80 SEK / Paket med 100
    Save 812.13 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen. DuPont™ Tyvek™ 500 Förkläden är sammansatta av blixtspunnen högdensitetspolyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort.
  • Benets längd
  • Med knytband i nacken och midjan
  • Antistatisk behandling
  • Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek), är ultralågt luddande och antistatiskt behandlad
  • Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men avvisar ändå vattenbaserade vätskor och aerosoler
  • Tillämpningar inkluderar läkemedelshantering, kemikalieskydd, bly- och asbestsanering/sanering, allmänt underhåll/drift, spraymålning och allmän sanering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Apron
Storlek Universell
Material Polyeten
Färg Vitt
Förslutningstyp Ties
Konstruktion Flash-spunnen HDPE
Inkluderar Knytband i nacken och midjan
Certifikat och efterlevnad PPE Kategori 1, EN 1149-5
Antal per förpackning 100/kartong
Förpackningstyp Slumpmässig
Sömtyp Sömlös