Läs mer
DuPont™ Tychem 6000 Grå Overboot
Produktkod. 11783524 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
25/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
11783524 25/Pk. Paket med 50
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11783524 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13396376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4262.90 SEK
    2997.23 SEK / Paket med 50
    Save 1265.67 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Erbjuder förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen. DuPont™ Tychem™ 6000 F Boot Covers är gjorda av ett lätt och slitstarkt tyg som består av en proprietär barriärfilm laminerad till en kraftig Tyvek substrat.
  • Fixeringsband
  • Antistatisk behandling
  • Sulan är delvis sydd
  • Med halkskyddad sula
  • Stänksäker men inte helt vätsketät
  • Utmärkt kemiskt genomträngningsskydd för ett brett spektrum av kemikalier
  • Skyddar personal mot många giftiga industriella organiska kemikalier, högkoncentrerade oorganiska kemikalier (även under tryck), partiklar, biologiska faror och vissa kemiska krigföringsmedel
  • Används för ett brett spektrum av applikationer från kemisk spillsanering, nödberedskap, till militära och petrokemiska applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
Material Tychem
Färg Grå
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Sterila
Sula Typ Anti-halk
Tjocklek 70μ m
Förpackningsmängd 25/Pk.
Motstånd Vätska
Produkttyp Stövelskydd