Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 Labo Overall
Produktkod. 11713113 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11713113 Betydande Paket med 25
15254191 3X-large -
11763113 3X-large Paket med 25
15204191 Liten -
11753113 Liten Paket med 25
15224191 Intermediär -
11743113 Intermediär Paket med 25
15214191 Betydande -
11733113 2X-large Paket med 25
15244191 2X-large -
11723113 X-large Paket med 25
15234191 X-large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11713113 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D14529854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3784.04 SEK
    2997.23 SEK / Paket med 25
    Save 786.81 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. DuPont™ Tyvek™ CHF7 Hooded Laboratory Overalls är robusta men ändå lätta med en huva i 3 delar och kil för förbättrad passform.
  • Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer
  • Ultralågt ludd och antistatiskt behandlad
  • Tyvek dragkedja och blixtlåsklaff för förbättrat skydd
  • Består av flashspunnen högdensitetspolyeten
  • Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad resår i midjan
  • Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler
  • Tillämpningar inkluderar läkemedelsindustrin, laboratorier, kosmetika, optik och elektronik
  • Sydda invändiga sömmar för att minska föroreningar från insidan till utsidan av plagget
  • Fästa överdragsskor som består av plaggmaterial med friktionsbelagd sula för att ge extra halkskydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Betydande
Material HDPE
Färg Vitt
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd, Tejpade
Skyddsklass Kategori III, Typ 5 och 6, EN 1073-2
Beskrivning Blixtlåsflik, tunnelformad mudd och ansiktsresår
Storlek (metrisk) bröst 100 till 108 cm