missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tyvelose, TRC

Produktkod. 30450937
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450937 10 mg
30456453 25 mg
30454410 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30450937 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT94800010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5658-12-8
Molekylformel C6H12O4
Molekylvikt (g/mol) 148.16
Synonym 3,6-Dideoxy-D-arabino-hexose, 3,6-Dideoxy-D-mannose, D-Tyvelose
IUPAC-namn (3S,5S,6R)-6-methyloxane-2,3,5-triol
LEDER C[C@H]1OC(O)[C@@H](O)C[C@@H]1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tyvelose
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O4/c1-3-4(7)2-5(8)6(9)10-3/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6?/m1/s1
Formel vikt 148.0736
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.