Läs mer
TZ9, MedChemExpress
Produktkod. 16490028
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16490028 5 mg -
16453577 50 mg -
16447558 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16490028 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18643
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress TZ9 is a novel inhibitor of Rad6 ubiquitin conjugating enzyme(E2 enzyme); inhibits MDA-MB-231 cell proliferation with IC50 of ∼6 uM.
TZ9 is a novel inhibitor of Rad6 ubiquitin conjugating enzyme(E2 enzyme)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TZ9
Fysisk form Solid
CAS 1002789-86-7
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H14N6O4
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 40 mg/mL (109.19 mM)
LEDER O=C(OCC1=NC(N)=NC(NC2=CC=CC=C2)=N1)C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 366.33
Formel vikt 366.33
Procent renhet 99.26%