Läs mer
Thermo Scientific Chemicals U-0521, 98 %
Produktkod. p-7070132
Kvantitet:
20 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
20mg
Produktkod. 15408719
Brand: Thermo Scientific Chemicals J67355.F+
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5466-89-7
Molekylformel C10H12O3
Synonym 3',4'-dihydroxi-2-metylpropiofenon;
Specifikationer
Kvantitet 20 mg
Beskrivning Vitt
Analysera 98%
Formel vikt 180.20
Smältpunkt 79 °C till 81 °C
Produkttyp U-0521, 98 %
Form Solid
InChI-nyckel VDQLKIBLTMPAHI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)C(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
IUPAC-namn 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 180.20
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.