Läs mer
U-104, MedChemExpress
Beskrivning
U-104 (SLC-0111) is a potent carbonic anhydrase (CA) inhibitor for CA IX and CA XII with Ki values of 45.1 nM and 4.5 nM, respectively. U-104 shows a significant delay in tumor growth in mice model.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | U-104 |
| CAS | 178606-66-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H12FN3O3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | SLC-0111 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (323.29 mM) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(NC(NC2=CC=C(F)C=C2)=O)C=C1)(N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.32 |
| Visa mer |