Läs mer
Tocris Bioscience™ (+)-U-50488 hydrochloride
Beskrivning
Selective κ-opioid agonist. At higher concentrations blocks Na+ channels.
(-)-enantiomer and (+)-enantiomer also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-U-50488 hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 405.79 |
| Renhet | >99% |