Läs mer
Tocris Bioscience™ (-)-U-50488 hydrochloride
Beskrivning
More active enantiomer of (±)-U-50488 .
Racemate and (+)-enantiomer also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-U-50488 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 405.79 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 423.80 |