Läs mer
Thermo Scientific Chemicals U-73122, 95 %
Produktkod. 15465189
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15465189 1 mg 1mg
15455189 5 mg 5mg
15475189 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15465189 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62898.M^
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112648-68-7 | C29H40N2O3, C29H40N2O3 | 464,65 g/mol
Det används som fosfolipashämmare C, fosfolipaser A2 och 5-LO. Det har också fastställts att i SK-N-SH neuroblastomceller hämmar U-73122 agonistinducerad nedreglering av muskarinreceptorer. Dessutom är det ett användbart verktyg för att undersöka receptormedierad PI-omsättning i signaltransduktion. U-73122 är en potent hämmare av humant neutrofiladhesion till biologiska ytor (IC50 = 50 nM) samt adhesionberoende granulatexocytos och oxidativ burst. U-73343 (sc-201422) är användbar som negativ kontroll för undersökningar av U-73122 fosfolipas-C-antagonism och dess cellulära konsekvenser.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Hämmar fosfolipas C-aktivering och hämmar nedregleringen av muskarina receptorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112648-68-7
Molekylformel C29H40N2O3
Synonym 1-[6-[((17beta)-3-metoxiestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]pyrrol-2,5-dion
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Beskrivning Off-white
För användning med (applikation) Hämmare av fosfolipas C-aktivering och hämmar nedregleringen av muskarina receptorer
Analysera ≥99 %
Formel vikt 464,65 g/mol
Löslighet Löslig i DMSO, etanol eller DMF vid ca. 0,5 mg/ml; Kan kräva uppvärmning eller blandning över natten; Olösligt i vatten
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Kristallin fast substans
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.