Läs mer
Thermo Scientific Chemicals U-73122, 95 %
Beskrivning
Det används som fosfolipashämmare C, fosfolipaser A2 och 5-LO. Det har också fastställts att i SK-N-SH neuroblastomceller hämmar U-73122 agonistinducerad nedreglering av muskarinreceptorer. Dessutom är det ett användbart verktyg för att undersöka receptormedierad PI-omsättning i signaltransduktion. U-73122 är en potent hämmare av humant neutrofiladhesion till biologiska ytor (IC50 = 50 nM) samt adhesionberoende granulatexocytos och oxidativ burst. U-73343 (sc-201422) är användbar som negativ kontroll för undersökningar av U-73122 fosfolipas-C-antagonism och dess cellulära konsekvenser.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Hämmare av fosfolipasaktivering C och hämmar nedregleringen av muskarinreceptorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 mg |
| Beskrivning | Off-white |
| För användning med (applikation) | Hämmare av fosfolipas C-aktivering och hämmar nedregleringen av muskarina receptorer |
| Analysera | ≥99 % |
| Formel vikt | 464,65 g/mol |
| Löslighet | Löslig i DMSO, etanol eller DMF vid ca. 0,5 mg/ml; Kan kräva uppvärmning eller blandning över natten; Olösligt i vatten |
| Produkttyp | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Kristallin fast substans |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.