Läs mer
Thermo Scientific Chemicals U-73122, 95 %
Produktkod. p-7082334
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
Produktkod. 15455189
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62898.#0
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Det används som fosfolipas C, fosfolipas A2 och 5-LO-hämmare. Det fastställs också att i SK-N-SH neuroblastomceller hämmar U-73122 agonist-inducerad nedreglering av muskarina receptorer. Dessutom är det ett användbart verktyg för att undersöka receptormedierad PI-omsättning vid signaltransduktion. U-73122 är en potent hämmare av human neutrofiladhesion till biologiska ytor (IC50 = 50 nM) såväl som adhesionsberoende granulexocytos och oxidativ explosion. U-73343 (sc-201422) är användbar som en negativ kontroll för undersökningar av U-73122 fosfolipas C-antagonism och dess cellulära konsekvenser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Hämmar fosfolipas C-aktivering och hämmar nedregleringen av muskarina receptorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112648-68-7
Molekylformel C29H40N2O3, C29H40N2O3
Synonym 1-[6-[((17beta)-3-metoxiestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]pyrrol-2,5-dion
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Beskrivning Off-white
För användning med (applikation) Hämmare av fosfolipas C-aktivering och hämmar nedregleringen av muskarina receptorer
Analysera ≥99 %
Formel vikt 464,65 g/mol
Löslighet Löslig i DMSO, etanol eller DMF vid ca. 0,5 mg/ml; Kan kräva uppvärmning eller blandning över natten; Olösligt i vatten
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Kristallin fast substans
InChI-nyckel LUFAORPFSVMJIW-ZRJUGLEFSA-N
LEDER COC1=CC=C2[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CCC2=C1)NCCCCCCN1C(=O)C=CC1=O
IUPAC-namn 1-(6-{[(1S,3aS,3bR,9bS,11aS)-7-methoxy-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]amino}hexyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 464.65
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • U-73122
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: U-73122
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.