Läs mer
U-73122, MedChemExpress
Produktkod. 16481837
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481837 50 mg
16468367 5 mg
16415678 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16481837 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13419
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress U-73122 is a phospholipase C (PLC) and 5-LO (5-lipoxygenase) inhibitor with an IC50of 1-2.1 μM for PLC.
U-73122 is a phospholipase C (PLC) and 5-LO (5-lipoxygenase) inhibitor with an IC50of 1-2.1 μM for PLC.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material U-73122
CAS 112648-68-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H40N2O3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (26.90 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C=C1)N(CCCCCCN[C@H]2CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CCC5=C(C=CC(OC)=C5)[C@@]4([H])CC[C@]23C)C1=O
Molekylvikt (g/mol) 464.64
Formel vikt 464.64
Procent renhet 96.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation