missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ U 73122
GREENER_CHOICE

Produktkod. p-4785713
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30001221

Brand: Tocris Bioscience™ 1268/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Phospholipase C inhibitor

Phospholipase C inhibitor. Inhibits agonist-induced platelet aggregation with IC50 values of 1-5 μM. Potently inhibits human polymorphonuclear neutrophil adhesion on biological surfaces (IC50 < 50 nM) and exhibits antinociceptive activity in vivo. Also activates TRPM4 and inhibits TRPM3 channels.

Negative Control also available.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 112648-68-7
Molekylformel C29H40N2O3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material U 73122
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 464.65
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 464.65
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.